Principaux documents
648612
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
dCMP-13C9,15N3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C9H1215N3Na2O7P
Poids moléculaire :
363.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+12
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15N]([13CH]=[13CH]1)[13C@H]2[13CH2][13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P.Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);/q;+1/t5-,6+,8+;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1;
Clé InChI
VEYOKIFAUDNJOH-MDLZIFJCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves