642975
D-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Pf
291 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-HBXZPZNNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Toshiki Mochizuki et al.
Analytica chimica acta, 875, 73-82 (2015-05-06)
A novel triazine-type chiral derivatization reagent, i.e., (S)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) pyrrolidine-2-carboxylate (DMT-(S)-Pro-OSu), was developed for the highly sensitive and selective detection of chiral amines and amino acids by UPLC-MS/MS analysis. The enantiomers of amino acids were easily labeled with the reagents at