637467
D-Valine-d8
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Activité optique
[α]20/D -27.5°, c = 8 in 6 M HCl
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
>295 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3,2D3,3D,4D
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UZTPAVETSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable