Key Documents
634484
Sigma-Aldrich
Quinacridonequinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(C(=O)C3=C1C(=O)c4ccccc4N3)C(=O)c5ccccc5N2
InChI
1S/C20H10N2O4/c23-17-9-5-1-3-7-11(9)21-15-13(17)19(25)16-14(20(15)26)18(24)10-6-2-4-8-12(10)22-16/h1-8H,(H,21,23)(H,22,24)
Clé InChI
KSLLMGLKCVSKFF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable