634239
Chromium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Chromia
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
<100 nm (TEM)
Chaîne SMILES
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
Clé InChI
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable