Merck
63409
Sodium malonate dibasic
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
Disodium malonate, Malonic acid disodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH2(COONa)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-514-0
Beilstein/REAXYS Number:
3917013
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium malonate dibasic can be use in the synthesis of sodium carbonate and sodium oxalate via wet oxidation and catalytic wet oxidation. It can also be used to synthesize malonato-bridged manganese(II)complexes like [Mn(mal)(H2O)2]n and [Mn2(mal)2(4,4′-bipy)(H2O)2]n,(bipy =bipyridine, mal =malonate), which have the tendency to show weak anti-ferromagnetic effect.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)