633771
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
144-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable