608017
L-Phenylalanine-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP), 97% (Chiral Purity)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid-13C9,15N, 13C and 15N Labeled L-phenylalanine, SILAC Amino Acid, Phenylalanine-UL-13C,15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
95% (CP)
97% (Chiral Purity)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable