Principaux documents
605506
Sigma-Aldrich
D-Glucose-2,5-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Labeled Glucose, Dextrose-2,5-13C2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C4H12O6
Poids moléculaire :
182.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
150-152 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
OC[13C@H]1OC(O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1,5+1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-BUFNXKTDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;