602981
Water-17O
15-19.9 atom % 17O
Synonyme(s) :
17O Labeled water
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
15-19.9 atom % 17O
Poids mol.
18.17 by atom % calculation
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable