Principaux documents
596906
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-15N,d
97 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % 15N
97 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Température de stockage
−20°C
Application
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable