Key Documents
594059
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine N-oxide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
138-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
Clé InChI
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable