Key Documents
589497
Sigma-Aldrich
L-Proline-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC4H9O2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-TXZHAAMZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable