Principaux documents
588253
Sigma-Aldrich
Biuret-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Imidodicarbonic-13C2 diamide
About This Item
Formule linéaire :
H2N(13CO)NH(13CO)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
pb
185-190 °C (dec.)(lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
N[13C](=O)N[13C](N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i1+1,2+1
Clé InChI
OHJMTUPIZMNBFR-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable