586781
Algal lyophilized cells-15N (Synechococcus sp.)
98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Disponibilité
not available in Japan
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable