58220
Irone
technical, mixture of isomers (mainly the α-isomer), ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
α-Irone, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-butene-2-one, 6-Methyl-α-ionone, Methyl-α-ionone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.492
Densité
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC1CC=C(C)C(\C=C\C(C)=O)C1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-6-7-11(2)14(4,5)13(10)9-8-12(3)15/h6,8-9,11,13H,7H2,1-5H3/b9-8+
Clé InChI
JZQOJFLIJNRDHK-CMDGGOBGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves