Accéder au contenu
577987
Molybdenum
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Molybdenum element
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Mo
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-107-2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis
form
nanopowder
reaction suitability
core: molybdenum
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
impurities
5% Tungsten
particle size
<100 nm (TEM)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
nwg
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges