Key Documents
561851
Sigma-Aldrich
Diethyl azodicarboxylate, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
DEAD on polystyrene, Ethoxycarbonylazocarboxymethyl polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.0-1.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable