Principaux documents
560391
Sigma-Aldrich
PSS-Trisilanol-isooctyl substituted
Synonyme(s) :
1,3,5,7,9,11,14-Hepta-isooctyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol, Trisilanolisooctyl-POSS®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H122O12Si7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1184.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Indice de réfraction
n20/D 1.4550 (lit.)
Niveau de qualité
Solubilité
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
hexane: soluble
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Si]21(O[Si]3(O[Si](O[Si](O2)(O[Si](O[Si](O1)(O[Si](O3)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C
InChI
1S/C56H122O12Si7/c1-50(2)36-22-15-29-43-69(57)60-72(46-32-18-25-39-53(7)8)62-70(58,44-30-16-23-37-51(3)4)64-74(48-34-20-27-41-55(11)12)65-71(59,45-31-17-24-38-52(5)6)63-73(61-69,47-33-19-26-40-54(9)10)67-75(66-72,68-74)49-35-21-28-42-56(13)14/h50-59H,15-4
Clé InChI
DKOTXLDMWAXTTD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68.3 °C - closed cup