Principaux documents
549428
Sigma-Aldrich
PAM resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
4-(Hydroxymethyl)phenylacetamidomethyl-polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.7-1.3 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Chaîne SMILES 
[X]CNC(=O)Cc1ccc(cc1)CO
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable