539872
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
97%
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
186-189 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C12H11FO2/c13-10-3-1-8(2-4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-4,9H,5-7H2
Clé InChI
LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable