513059
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
95%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2COCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Pf
88-91 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C14H18O6/c1-5-20-13(16)8-10(15)9-6-11(17-2)14(19-4)12(7-9)18-3/h6-7H,5,8H2,1-4H3
Clé InChI
VEYNISLTHXQSGU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Ethyl 3, 4, 5-Trimethoxybenzoylacetate.
Anderson Jr AG and Greef HF.
Journal of the American Chemical Society, 74(11), 2923-2923 (1952)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 327-327 (2014)