Principaux documents
492752
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-2-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1313CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pf
61-64 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-XPOOIHDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
402.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
206.00 °C - closed cup