Key Documents
492272
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone-d6
99 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Methyl-d3 sulfone
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
238 °C (lit.)
Pf
107-109 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
HHVIBTZHLRERCL-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable