Principaux documents
492027
Sigma-Aldrich
Calcium carbonate-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Carbonic-13C acid, calcium salt
About This Item
Formule linéaire :
Ca13CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
825 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-YTBWXGASSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable