489131
Dodecane-d26
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
215-217 °C (lit.)
Pf
−9.6 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+26
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
Clé InChI
SNRUBQQJIBEYMU-DWXHPOBZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup