48190
(±)-1-(2-Furyl)ethanol
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
(±)-α-Methylfuran-2-methanol, (±)-2-Furyl methyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Contient
~0.05% hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.479
Point d'ébullition
167-170 °C
Densité
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O)c1ccco1
InChI
1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3
Clé InChI
UABXUIWIFUZYQK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves