Key Documents
480371
Sigma-Aldrich
Strontium ferrite
powder, 99.5%
Synonyme(s) :
Strontium hexaferrite
About This Item
Formule linéaire :
SrFe12O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1061.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
powder
Pf
>450 °C (lit.)
Densité
5.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Sr].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/12Fe.19O.Sr
Clé InChI
MUDURESJCZWWBG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable