47714
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulfonate
≥95.0%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Impuretés
≤2.0% water
Pf
~95 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
sulfonic acid
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc[n+](C)cc1.[O-]S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C7H8NO.C6H6O3S/c1-8-4-2-7(6-9)3-5-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h2-6H,1H3;1-5H,(H,7,8,9)/q+1;/p-1
Clé InChI
HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable