Principaux documents
453218
Sigma-Aldrich
(3aS,4R,5S,6aR)-(+)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
98%
Synonyme(s) :
(+)-Corey lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +44°, c = 2.3 in methanol
Pf
114-118 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H]2OC(=O)C[C@@H]12
InChI
1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
Clé InChI
VYTZWRCSPHQSFX-ZTYPAOSTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable