A propos de cet article
Formule linéaire :
BrCH2C6H4C(O)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-197-7
MDL number:
Assay:
96%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
96%
mp
109-112 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone, phenyl
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
RYULULVJWLRDQH-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)