449172
Chlorure de magnésium
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Magnogène
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Pureté
99.99% trace metals basis
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
714 °C (lit.)
Densité
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Informations légales
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride