Principaux documents
446521
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,3-phenylene)isophthalamide]
Synonyme(s) :
1,3-Benzenediamine-1,3-benzenedicarbonyl dichloride copolymer, 1,3-Benzenediamine-isophthalyl chloride copolymer, m -Diaminobenzene-isophthaloyl chloride copolymer, m -Phenylenediamine-isophthaloyl chloride copolymer
About This Item
Formule linéaire :
(C14H14N2O2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
>371 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF-LiCl: soluble
Densité
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccccc1.NC(=O)c2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C8H8N2O2.C6H6/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H2,9,11)(H2,10,12);1-6H
Clé InChI
FTTVLDNWOCMNMX-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in heat and flame protective clothing. Electrical insulating paper requiring high temperature stability.
Propriétés physiques
Does not melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable