Key Documents
439835
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(butylamino)benzoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3NHC6H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
220 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3
Clé InChI
GTXRSQYDLPYYNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 4-(butylamino)benzoate is an ethyl ester of 4-(butylamino)-benzoic acid. It is used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable