437166
2-Phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
96%
Synonyme(s) :
Ensulizole
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
ethanol and water: soluble (as sodium salt)
Groupe fonctionnel
phenyl
sulfonic acid
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3ccccc3
InChI
1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
Clé InChI
UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable