Principaux documents
42237
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-Wang resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound, PS-PHB-His(Trt)-Fmoc
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
~0.7 mmol/g loading
Taille des particules
80-160 μm
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)Cc1nc[n](c1)C(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable