419281
Sodium carboxymethyl cellulose
average Mw ~250,000, degree of substitution 1.2
Synonyme(s) :
Carboxymethylcellulose sodium salt
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Poids mol.
average Mw ~250,000
Ampleur du marquage
1.2 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
Pf
270 °C (dec.)
Chaîne SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- food processing, textiles, detergents, and drugs
- a stabilizer in the preparation of nanoparticles
- a binder for the formation of electrodes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable