391999
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
125-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- dictyoquinazol A, a neuroprotective compound
- 5-methoxyantranilic acid by catalytic reduction
- pyrrolobenzodiazepines
- N-phenylethyl-5-methoxy-2-nitrobenzamide
- N-(4-methoxyphenylethyl)-5-methoxy-2-nitrobenzamide
- N-(3,4-dimethoxyphenylethyl)-5-methoxy-2-nitrobenzamide
- N-(phenethyl)-5-chloro-2-nitrobenzamide
- N-(3,4-dimethoxyphenethyl)-5-chloro-2-nitrobenzamide
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable