377635
Octadecyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 20-22% loading
Synonyme(s) :
C18 silica gel
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Ampleur du marquage
20-22% loading
Superficie
~550 m2/g
Matrice
irregular silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 phase
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable