Principaux documents
329878
Sigma-Aldrich
Eau-18O
(for PET), 97 atom % 18O
Synonyme(s) :
Eau 18O
About This Item
Formule linéaire :
H218O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Description
Normalized with respect to hydrogen
Niveau de qualité
Pureté isotopique
97 atom % 18O
Essai
≥99%
Forme
liquid
Technique(s)
PET imaging: suitable
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Compatibilité
(for PET)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Description générale
L'eau-18O est un analogue isotopique de l'eau.
Application
L'eau 18O est une eau isotopiquement modifiée qui convient aux applications de tomographie par émission de positons (PET).
Elle peut également être utilisée :
  • en paléoclimatologie, en hydrologie et en écologie végétale, pour déterminer la teneur en isotopes de l'oxygène stables dans le sol de la cellulose végétale au moyen de l'isotope δ18O
  • pour mesurer la diffusion d'humidité dans les cristaux par spectrométrie de masse par émission ionique secondaire (SIMS)
Conditionnement
Il se peut que ce produit soit disponible en vrac ; dans ce cas, il peut être conditionné sur demande. Pour en savoir plus sur le prix, la disponibilité et le conditionnement, veuillez contacter le Service Clients des isotopes stables.
Produit conditionné en flacons à sérum munis d′un septum.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Diffusion of Water Species in Yttria-Stabilized Zirconia
Duong T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 92(11), 2731-2737 (2009)
Separating soil and leaf water 18O isotopic signals in plant stem cellulose
Sternberg, Leonel da Silveira Lobo and Anderson, William T and Morrison, Kanema
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(14), 2561-2566 (2003)
Christian Berk et al.
FEBS letters, 595(2), 230-240 (2020-10-29)
Identifying the targetome of a microRNA is key for understanding its functions. Cross-linking and immunoprecipitation (CLIP) methods capture native miRNA-mRNA interactions in cells. Some of these methods yield small amounts of chimeric miRNA-mRNA sequences via ligation of 5'-phosphorylated RNAs produced
Elizabeth A Rettedal et al.
MicrobiologyOpen, 4(2), 208-219 (2015-02-05)
Current limitations in culture-based methods have lead to a reliance on culture-independent approaches, based principally on the comparative analysis of primary semantides such as ribosomal gene sequences. DNA can be remarkably stable in some environments, so its presence does not
Xueyan Cao et al.
Food chemistry, 276, 266-273 (2018-11-10)
Milk glycoproteins are crucial nutrients with a variety of functions. However, whey N-glycoproteomes in human and bovine milks have not been characterized during lactation. Herein, using lectin enrichment and liquid chromatography tandem mass spectrometry, 68, 58, 100, and 98 N-glycoproteins