Key Documents
328782
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC(OH)(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(C)(O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(7)6(2,9)5(8)10-3/h9H,1-3H3
Clé InChI
LNOXHAVSBXMUOI-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup