Principaux documents
318558
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiC≡CCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.24
Numéro Beilstein :
1902505
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
76 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#CCO
InChI
1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
Clé InChI
ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup