A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-009-2
MDL number:
Form:
beads
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
beads
Quality Segment
composition
erucamide, >85%
mp
79-81 °C (lit.)
functional group
amide
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
InChI key
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-13-Docosenoamide
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter