266264
Chromium
powder, 99.5%, −100 mesh
Synonyme(s) :
Cd
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.5%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
−100 mesh
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable