Principaux documents
249645
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-methylthiophene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
pb
98-99 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1sccc1C
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-4-9-7(5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
YBJDKNXEWQSGEL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-Acetyl-3-methylthiophene has been used in:
  • automated parallel synthesis of combinatorial arrays of individual chalcone derivatives
  • synthesis of 2-hydroxy-4-(3-methylthiophen-2-yl)-4-oxobut-2-enoic acid
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Aaditya Bhatt et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(10), 5138-5145 (2011-09-07)
Hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase is a key target for anti-HCV therapeutics development. Here we report the synthesis and biological evaluation of a new series of α,γ-diketo acids (DKAs) as NS5B polymerase inhibitors. We initiated structure-activity relationship (SAR) optimization
Automated parallel synthesis of chalcone-based screening libraries.
Powers DG, et al.
Tetrahedron, 54(16), 4085-4096 (1998)