246425
trans,trans-Dibenzylideneacetone
98%
Synonyme(s) :
1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
104-107 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Chaîne SMILES
O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C17H14O/c18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/b13-11+,14-12+
Clé InChI
WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Application
- Nazarov-like cyclization
- Transfer hydrogenation
- Lewis acid mediated condensation
- Hetero-Diels-Alder reactions
- Asymmetric 1,4-addition reactions
- Michael addition reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable