Accéder au contenu
242551
1,5-Pentanedithiol
96%
Synonyme(s) :
Pentamethylene dimercaptan
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HS(CH2)5SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-194-9
Beilstein/REAXYS Number:
1732335
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
SCCCCCS
InChI
1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Pentanedithiol was used as a cross-linker in the preparation of colloidal Au/Ag multilayer films. It was also used as derivatization reagent in determination of organoarsenic compounds in fish by GC-MS analysis.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe