223816
Lithium iodide hydrate
98%
Synonyme(s) :
Lithium iodide (LiI), hydrate
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Composition
Degree of hydration, 1.5-3
Pertinence de la réaction
core: lithium
reagent type: catalyst
Pf
73 °C (lit.)
Densité
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable