213721
1,2-Dodecanediol
90%
Synonyme(s) :
1,2-Dihydroxydodecane, 1,2-Dodecylene glycol, 2-Hydroxylauryl alcohol, n-Dodecane-1,2-diol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
90%
Pf
56-60 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3
Clé InChI
ZITKDVFRMRXIJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- lipophilic diamines and amino alcohols
- Fe(II), Co(II) and Ni(II) ferrite nanoparticles in the range of 9-25 nm
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable