211354
(R)-(−)-1-(9-Anthryl)-2,2,2-trifluoroethanol
≥98%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-α-(Trifluoromethyl)anthracene-9-methanol, (R)-(−)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Activité optique
[α]25/D −30°, c = 6.0 in chloroform
Pureté optique
ee: 98% (HPLC)
Pf
132-135 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES
O[C@H](c1c2ccccc2cc3ccccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H11F3O/c17-16(18,19)15(20)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9,15,20H/t15-/m1/s1
Clé InChI
ICZHJFWIOPYQCA-OAHLLOKOSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable